Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator laboratorieflaske, standard konisk fatning sidearm, komplet med glasstophane og glasprop
Artikelnummer. p-7189467 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15261999
Brand: DWK Life Sciences 247025401
Aspiratorflaske, komplet med glasstophane og glasprop.
Aspirator bottles, complete with glass stopcock. Complying with ISO 4796, these aspirators have a ground joint neck and glass stopper
  • Supplied ready to use
  • DURAN™ glass stopcock
  • DURAN™ glass stopper
  • Large range of sizes available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Til brug med (applikation) Storage and dispensing of liquids and reagents
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
nr. pr. pakke 10/Pk.
Halsfinish Standard Taper Joint Bottom 19/26
Diameter (metrisk) 107 mm
Autoklaverbar Autoclavable