Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator laboratorieflaske, standard konisk fatning sidearm, komplet med glasstophane og glasprop
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Aspirator bottles, complete with glass stopcock. Complying with ISO 4796, these aspirators have a ground joint neck and glass stopper
- Supplied ready to use
- DURAN™ glass stopcock
- DURAN™ glass stopper
- Large range of sizes available
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (applikation) | Storage and dispensing of liquids and reagents |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Halsfinish | Standard Taper Joint Bottom 19/26 |
| Diameter (metrisk) | 86 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |