Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator laboratorieflaske, standard konisk fatning sidearm, komplet med glasstophane og glasprop
Artikelnummer. 10097550 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10097550 2000 mL Hver
15261999 1000 mL Pakke med 10
15251999 500 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10097550 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 247026303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1758.49 DKK
    1262.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 495.72 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Aspiratorflaske, komplet med glasstophane og glasprop.
Aspiratorflasker, komplet med glasstophane. Overholde ISO 4796, disse aspiratorer har en slebet ledhals og glasprop
  • Leveres klar til brug
  • DURAN™ glas stophane
  • DURAN™ glasprop
  • Stort udvalg af størrelser til rådighed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring og dispensering af væsker og reagenser
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke 1/Pk.
Halsfinish Standard konusfugebund 19/26
Diameter (metrisk) 134 mm