Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator laboratorieflaske, GL 45 gevindhals, GL 32 gevind sidearm
Artikelnummer. 10445781 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10445781 1000 mL Hver
10270871 5000 mL Hver
10442911 10,000 mL Hver
10322751 2000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10445781 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 247035402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1338.75 DKK
    1172.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 165.97 DKK
    12% Slukket
På lager
Aspirator laboratorieflaske med skruelukning og PTFE nøglestophane
Aspirator laboratorieflaske med skruelukning, komplet med PTFE nøglestophane og GL 45 rød PBT låg.
  • Leveres klar til brug
  • DURAN™ glas og PTFE nøgle stophane udløb
  • Lavet af praktisk talt inert, kemisk resistent DURAN™ glas
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
  • Tabulator med GL 32 gevind
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Clear
Til brug med (applikation) Opbevaring og dispensering af væsker og reagenser
Materiale Borosilikatglas (3.3), Silikone, PTFE
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Halsfinish Gevindstørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 101 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Aspirator Bottle