Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ ANSI/SLAS mikropladeholder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7203488 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Vægt (metrisk):
296 g
361 g
Artikelnummer. 16661076
Brand: DWK Life Sciences 292330802
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En holder i mikropladestørrelse, der tillader små DURAN™ GL 25 flasker til brug med væskehåndteringsrobotter
  • Væskehåndteringsrobotter og pipetteringssystemer bruges almindeligvis til automatisering af kemiske eller biokemiske laboratorier.
  • Systemerne automatiserer en bred vifte af arbejdsgange, der bruges inden for lægemiddelforskning, genomik, proteomik og cellebiologiforskning.
  • Beholderne, der anvendes i systemerne, omfatter mikroplader, rørstativer og reservoirer.
  • Tillad den lille 10 eller 25 ml GL 25 DURAN™ flasker, der skal bruges på dækket af mange flydende robotter.
  • Anvendes i stabilitetstest af nye lægemiddelstoffer som analoger til de større DURAN™ flasker. Den lille skrue toppede DURAN™ flasker er et robust, tykkere-vægget alternativ til hætteglas lavet af glasrør.
  • Bekvem– Mikropladeholdere opfylder Footprint Dimensions i ANSI/SBS-standarderne
  • Præcis pasform - Skræddersyet til seks 10 eller 25 ml klar eller ravfarvet DURAN GL 25 flasker i 2 x 3 arrangement
  • Høj kvalitet - lavet af aluminium, fræset for nøjagtighed ''Made in Germany''
  • Fleksibel brug - Aluminium har høj varmeledningsevne, så det kan bruges med mikropladevarme- eller kølesystemer
  • Omkostningseffektiv - Robust og genanvendelig konstruktion for en lang levetid
  • Fuld sporbarhed - Indgraveret partispecifik kode til certificering
  • Fremtidssikker - Et åbent rum under flaskerne gør det muligt at bruge computervisionsteknologi til at identificere tilstedeværelsen af flaskerne i holderen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mikropladeholder til GL 25 flasker
Til brug med (applikation) Udvikling af bioassay, undersøgelser af primær emballagestabilitet, automatiseret prøvetestning, reagensbeholdere på dækket, kemisk screening, væskehåndteringsrobotter
Til brug med (udstyr) 25 mL GL 25 laboratorieflasker, 2 x 3 10 mL GL 25 laboratorieflasker
Højde (metrisk) 23 mm
Længde (metrisk) 127.76 mm
Vægt (metrisk) 361 g
Bredde (metrisk) 85.48 mm