Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Analytisk tragt, til hurtig filtrering
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
65 mm
80 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
- Til hurtig filtrering
- De indsatte glasstænger gør den ideel til hurtig filtrering ved hjælp af runde papirfiltre
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 110 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Til hurtig væskefiltrering; Spild af stoffer undgås; Filtrering |
| Mængde | 10/Pk. |