Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Analytisk tragt, til hurtig filtrering
Artikelnummer. 11830690 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
65 mm
80 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11830690
Brand: DWK Life Sciences 213314107
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Analysetragten har en prop i sin modtager, som forhindrer filterpapiret i at klæbe, hvilket muliggør hurtig filtrering.
Overførsel af væsker og faste stoffer er en almindelig arbejdsmetode. I denne aktivitet bruges tragten, som på grund af sin form kan absorbere en relativt stor mængde væske eller fast stof og overføre det gennem en indsnævring til et kar med en lille åbning. Tragter fås i forskellige størrelser og designs, udvalgt efter deres anvendelse.
  • Til hurtig filtrering
  • De indsatte glasstænger gør den ideel til hurtig filtrering ved hjælp af runde papirfiltre
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 80 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Til hurtig væskefiltrering; Spild af stoffer undgås; Filtrering
Mængde 10/Pk.