Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Allihn kondensatorer med kegle
Artikelnummer. 10441064
Skift visning
Inkluderer:
100 - 250 ml ekstraktor
70 ml ekstraktor
DURAN™ Olivenrør
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
10441064 100 - 250 ml ekstraktor
10306094 70 ml ekstraktor
10090201 DURAN™ Olivenrør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10441064 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05226016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 DKK
    890.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 244.69 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til kondenserende dampe
Inkluderer 100 - 250 ml ekstraktor
Mængde Pakke m. 1 stk.
Standard konusled nr 45/40
Materiale Duran Glas
Type Allihn kondensator