Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Allihn kondensatorer med kegle
Product Code. 10306094
Change view
Click to view available options
Inkluderer:
100 - 250 ml ekstraktor
70 ml ekstraktor
DURAN™ Olivenrør
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Inkluderer
10306094 70 ml ekstraktor
10441064 100 - 250 ml ekstraktor
10090201 DURAN™ Olivenrør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10306094 Supplier Lenz Laborglasinstrumente™ Supplier No. 05226014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    796.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 228.27 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Specifications
Til brug med (applikation) Til kondenserende dampe
Inkluderer 70 ml ekstraktor
Mængde Pakke m. 1 stk.
Standard konusled nr NS 29/32
Materiale Duran Glas
Type Allihn kondensator