Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Allihn kondensatorer med kegle
Inkluderer:
100 - 250 ml ekstraktor
70 ml ekstraktor
DURAN™ Olivenrør
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til kondenserende dampe |
| Inkluderer | DURAN™ Olivenrør |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Standard konusled nr | NS 45/40 |
| Materiale | Duran Glas |
| Type | Allihn kondensator |