Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensatorer Acc. til Allihn
Artikelnummer. p-8006009
Standard konusled nr:
14/23
19/26
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10587311
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05223301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter kondenseringen af dampe i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensatorer Acc. til Allihn er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12581
  • Med NS fatning og kegle
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Fås med enten glas oliven eller GL plast oliven/tråde
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til kondenserende dampe
Længde (metrisk) jakke 250 mm
Mængde Pakke m. 1 stk.
Standard konusled nr 14/23
Materiale Duran Glas
Type Allihn kondensator