Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensatorer Acc. til Allihn
Artikelnummer. 11856074
Skift visning
Standard konusled nr:
14/23
19/26
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke unitSize
11856074 29/32 500 mm -
10587311 14/23 250 mm -
10743605 29/32 160 mm -
10419942 19/26 250 mm -
10324902 14/23 160 mm Hver
10151502 29/32 250 mm -
10755013 29/32 400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11856074 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05223504
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter kondenseringen af dampe i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensatorer Acc. til Allihn er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12581
  • Med NS fatning og kegle
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Fås med enten glas oliven eller GL plast oliven/tråde
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til kondenserende dampe
Længde (metrisk) jakke 500 mm
Mængde Pakke m. 1 stk.
Standard konusled nr 29/32
Materiale Duran Glas
Type Allihn kondensator