Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensatorer Acc. til Allihn
Artikelnummer. 10755013
Skift visning
Standard konusled nr:
14/23
19/26
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke Pakningsstørrelse
10755013 29/32 400 mm -
10587311 14/23 250 mm -
10743605 29/32 160 mm -
10419942 19/26 250 mm -
10324902 14/23 160 mm Hver
10151502 29/32 250 mm -
11856074 29/32 500 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10755013 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05223414
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Letter kondenseringen af dampe i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensatorer Acc. til Allihn er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12581
  • Med NS fatning og kegle
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Fås med enten glas oliven eller GL plast oliven/tråde
Spezifikation
Til brug med (applikation) Til kondenserende dampe
Længde (metrisk) jakke 400 mm
Mængde Pakke m. 1 stk.
Standard konusled nr 29/32
Materiale Duran Glas
Type Allihn kondensator
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.