Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensatorer Acc. til Allihn
Standard konusled nr:
14/23
19/26
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12581
- Med NS fatning og kegle
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Fås med enten glas oliven eller GL plast oliven/tråde
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til kondenserende dampe |
| Længde (metrisk) jakke | 250 mm |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Standard konusled nr | 19/26 |
| Materiale | Duran Glas |
| Type | Allihn kondensator |