Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Adaptere med NS Stophane
Keglestørrelse:
NS 14/23
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af DURAN™ glasrør
- Indeholder bøjet glasoliven (90° ) og stophane med massiv glasprop, boring: 2,5 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | NS 29/32 |
| Inkluderer | Bøjet glas oliven (90° ), Massiv glasprop, boring 2,5 mm |
| Materiale | Duran Glas |
| Produkttype | Adapter |