Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Adapter, standard jordforbindelse
Artikelnummer. p-7189229 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Type:
Ekspansionsled
Ekspansionsled, ikke-DIN størrelse
Reduktionsled
Reduktionsled, ikke-DIN størrelse
Ledstørrelse:
Fatning NS 14/23, Kegle NS 19/26
Fatning NS 14/23, Kegle NS 24/29
Fatning NS 14/23, Kegle NS 29/32
Fatning NS 19/26, Kegle NS 14/23
Fatning NS 19/26, Kegle NS 24/29
Fatning NS 19/26, Kegle NS 29/32
Fatning NS 24/29, Kegle NS 14/23
Fatning NS 24/29, Kegle NS 19/26
Fatning NS 24/29, Kegle NS 29/32
Fatning NS 29/32, Kegle NS 14/23
Fatning NS 29/32, Kegle NS 19/26
Fatning NS 29/32, Kegle NS 24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10788251
Brand: DWK Life Sciences 241142404
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overgangsadapteren forbinder to glaskomponenter med forskellige standard jordforbindelser.
Overgangsadaptere eller reduktionsgear er glaskomponenter med to standardslebne samlinger i forskellige størrelser. Ved hjælp af disse adaptere kan glaskomponenter med forskellige standard jordforbindelser forbindes med hinanden.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Varebeskrivelse Tilslutning af to glaskomponenter
Type Ekspansionsled
Ledstørrelse Fatning NS 14/23, Kegle NS 29/32