Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Adapter, standard jordforbindelse
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Type:
Ekspansionsled
Ekspansionsled, ikke-DIN størrelse
Reduktionsled
Reduktionsled, ikke-DIN størrelse
Ledstørrelse:
Fatning NS 14/23, Kegle NS 19/26
Fatning NS 14/23, Kegle NS 24/29
Fatning NS 14/23, Kegle NS 29/32
Fatning NS 19/26, Kegle NS 14/23
Fatning NS 19/26, Kegle NS 24/29
Fatning NS 19/26, Kegle NS 29/32
Fatning NS 24/29, Kegle NS 14/23
Fatning NS 24/29, Kegle NS 19/26
Fatning NS 24/29, Kegle NS 29/32
Fatning NS 29/32, Kegle NS 14/23
Fatning NS 29/32, Kegle NS 19/26
Fatning NS 29/32, Kegle NS 24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Overgangsadaptere eller reduktionsgear er glaskomponenter med to standardslebne samlinger i forskellige størrelser. Ved hjælp af disse adaptere kan glaskomponenter med forskellige standard jordforbindelser forbindes med hinanden.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Varebeskrivelse | Tilslutning af to glaskomponenter |
| Type | Reduktionsled |
| Ledstørrelse | Fatning NS 19/26, Kegle NS 14/23 |