Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ 90° Ventil, GU
Artikelnummer. 15834548 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Oversigt:
0 til 2,5 mm
0 til 4 mm
0 til 6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15834548
Brand: DWK Life Sciences 286058606
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vinkelventil som et billigt alternativ.
Ventiler GU har en afskruningssikring, som forhindrer, at ventilstiften skrues helt af. Den justerbare ventilstift øger ventilhanens levetid. GU-ventiler er velegnede til krav til lavere lækagehastigheder, f.eks. til flowkontrol af væsker eller gasser.
  • Vinkelventil som et billigt alternativ
  • Medier, der strømmer gennem ventilen, kommer kun i kontakt med DURAN™ glas og PTFE.
  • Fedtfrit arbejde
  • Praktisk design af ventilen gør det nemt at skille ad
  • Afskruningsbeskyttelsen forhindrer absolut afskruning af ventilstiften.
  • Ventilstift justerbar for at forlænge ventilhanens levetid
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 10 mm
Oversigt 0 til 4 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3), PTFE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 1.5 mm
nr. pr. pakke 10/Pk.
Til brug med (applikation) GU-ventilventiler er velegnede til krav til lavere lækagehastigheder, f.eks. til flowkontrol af væsker eller gasser.; Ideel til dosering og styring af gasser og væsker