Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ 4-slanger tilslutningshætte i rustfrit stål GL 45
Artikelnummer. 15899007 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15899007
Brand: DWK Life Sciences 292612907
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En genanvendelig forbindelseshætte med fire porte til tilslutning af slanger.
De DURAN™ 4-ports stikhætte er fremstillet ved hjælp af en innovativ additiv fremstillingsmetode kaldet tredimensionel metalprint. Denne metode gør det muligt at optimere den komplekse form ved hjælp af computerstøttet designsoftware, samt reducere mængden af metal, der kræves til konstruktion, markant. Overførselstilslutningshætten kan bruges med alle størrelser af DURAN™ GL 45 flasker, og letter bevægelsen af væsker i et lukket og aseptisk system. De fire hanslangeforbindelser er velegnede til fleksible slanger med en indvendig diameter på 6,4 mm (1/4). Dette svarer til SDD-initiativet Størrelse A slangetype, hvilket muliggør nem tilslutning til bufferposer, blandesystemer osv. Frit roterende rustfrit stålcenter gør det muligt at skrue flasken af uden at skulle afmontere slangen. Konnektorer og krop er fremstillet af Type 316L (1.4404 / S31603) rustfrit stål. En silikonepakning og GL 45 skruelåg giver en væsketæt forsegling. Bredt temperaturanvendelsesområde (op til 180 °C). Autoklaverbar (121 °C i 15 minutter). Retrace kodet for fuld sporbarhed. Ideel til laboratorier i kemi, biovidenskab og biofarma.
  • Frit roterende center i rustfrit stål gør det muligt at skrue flasken af uden at skulle afmontere slangen
  • Lettere fastgørelse af slangen på grund af let spredte topforbindelser
  • De fire hanslangeforbindelser er velegnede til fleksible slanger med en indvendig diameter på 6,4 mm
  • Letter overførsel af væsker i et lukket og sterilt system på grund af flasketopadapteren
  • Alle komponenter er fuldsvejset for at undgå hulrum i klemme
  • Hygiejnisk, elektropoleret overflade til effektiv rengøring og sterilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Steril væskeoverførsel mellem beholdere; Væskeprøvetagning i flasker fra større beholdere; Reservoirdæksel til levering af laboratorieinstrumenter; Portsamlinger til spinnerkolber og cellekulturbeholdere
Materiale Silikone gummi, Polypropylen, Gummi, Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Halsfinish 92 mm
Diameter (metrisk) 54 mm