Få mere at vide
Duramycin (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Duramycin |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C89H125N23O25S3/c1-44(2)67-85(131)107-60-42-138-41-59-80(126)106-61-43-140-46(4)69(87(133)103-56(76(122)108-67)35-49-23-12-7-13-24-49)109-77(123)55(34-48-21-10-6-11-22-48)102-83(129)62-27-18-32-112(62)66(116)39-96-73(119)54(33-47-19-8-5-9-20-47)101-79(125)58(104-81(61)127)37-94-31-17-15-26-53(88(134)135)100-86(132)68(110-78(124)57(36-64(93)114)97-65(115)38-95-84(130)70(111-82(60)128)71(117)89(136)137)45(3)139-40-50(91)72(118)98-51(25-14-16-30-90)74(120)99-52(75(121)105-59)28-29-63(92)113/h5-13,19-24,44-46,50-62,67-71,94,117H,14-18,25-43,90-91H2,1-4H3,(H2,92,113)(H2,93,114)(H,95,130)(H,96,119)(H,97,115)(H,98,118)(H,99,120)(H,100,132)(H,101,125)(H,102,129)(H,103,133)(H,104,127)(H,105,121)(H,106,126)(H,107,131)(H,108,122)(H,109,123)(H,110,124)(H,111,128)(H,134,135)(H,136,137)/t45-,46-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59+,60-,61-,62-,67-,68+,69+,70-,71+/m0/s1 |
| Formel vægt | 2011.8379 |