Få mere at vide
Moldex™ DuraMesh™ Engangs Smart FFP-Maske med Ventex™ Ventil
Artikelnummer. 12362299
Skift visning
:
194W x 191mmH
Artikelnummer.
12362299 194W x 191mmH
1 options
Artikelnummer. 12362299 Leverandør Moldex™ Leverandørnr. 248501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver beskyttelse mod støv, tåge, røg.
  • FFP maske med behagelig næsetætning
  • DuraMesh: stærk og holdbar struktur, holder masken i form
  • ActivForm™ : ingen næseklemme nødvendig
  • Sløjfestrop med clips for hurtigt, enkelt og sikkert af og på
  • Testet og certificeret iht. EN 149:2001+A1:2009
  • Beskyttelsesniveau: FFP2 NR D
  • FFP2: 10 x Arbejdspladseksponeringsgrænse
  • NR [ikke genbrugelig]: FFP til engangsbrug. Komfortabel og holdbar gennem hele skiftet.
  • D: Disse masker har bestået den valgfri Dolomite-tilstopningstest. Bedre vejrtrækningsmodstand i længere tid.
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 149:2001A1:2009
Farve Hvid
Design Type Åndedrætsværn
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2S
Materiale Dura-Mesh
Produkttype Smart FFP-maske
Filtereffektivitet 6%
Til brug med (applikation) Generelle laboratorieformål, beskyttelse mod støv, tåge og dampe
Mængde 20/Pk.
Modstandsdygtig overfor Støv, tåge og dampe
Bredde (metrisk) 194 mm
Højde (metrisk) 191 mm