Få mere at vide
DuraLab DuraFlex Firkantet vakuumrør
Beschreibung
- Holder flere gange længere end naturgummirør
- Godkendt til brug af LPG og naturgas
- UV-resistent for øget holdbarhed
- En kvadratisk ydre profil sikrer stabilitet på arbejdsbænke
- Indtrykshårdhed: 60 ±°5 Shore A
- Trækstyrke: 7,5 MPa
- Forlængelse ved pause: 300%
- Specifik tyngde: 1,16 ±0,05 g/cm³
- Tårestyrke: 17 kN/m
- Lineær krympningsrate: 3,2-3,6 %
- Rebound-robusthed: 60%
- Omkostningseffektiv og langtidsholdbar
- Temperaturområde: -50 °C til 200 °C
- Registreret design nr. 003027184-0002 med OHIM-varemærker og design
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,31 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | Silikone-polymerblanding |
| Samlet længde (engelsk) | 196,85 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Farve | Grøn |
| Fleksibilitet | 300% forlængelse ved pause |
| Produkttype | Vakuumrør |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?