Få mere at vide
DuraCal™ pH-buffersæt, Hamilton™
Beskrivelse
- Indeholder en 500mL flaske af hver værdi: 4,01, 7,00 og 10,01
- Immun overfor mikroorganismer
- Udløbsdato på flasken
- Førsteklasses certifikat med sporbarhed til internationale standarder
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 4.01, 7.00, 10.01 |
| Mængde | 500 mL |