Få mere at vide
DuraCal™ 7,00 værdi pH-buffer, Hamilton™
Artikelnummer. 10199151
Skift visning
Mængde:
3 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Mængde unitSize
10199151 3 x 500 mL Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 10199151 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 238918
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Økonomisk valg, da der kun bruges ca. 20 ml buffer pr. kalibrering. Hamilton™ DuraCal™ 7,00 Værdi pH-buffere har faktiske værdier bestemt af et DKD-laboratorium, akkrediteret til pH-måling.
  • 7,00 pH-værdi
  • Immun overfor mikroorganismer
  • Udløbsdato på flasken
  • Førsteklasses certifikat med sporbarhed til internationale standarder
Tekniske data
pH 7.00
Mængde 3 x 500 mL