Få mere at vide
DuraCal™ 2,00 værdi pH-buffer, Hamilton™
Artikelnummer. 10747444
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 10747444
Brand: Hamilton 238273
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Økonomisk valg, da der kun bruges ca. 20 ml buffer pr. kalibrering. Hamilton™ DuraCal™ 2,00 Værdi pH-buffere har faktiske værdier bestemt af et DKD-laboratorium, akkrediteret til pH-måling.
  • 2,00 pH-værdi
  • Immun overfor mikroorganismer
  • Udløbsdato på flasken
  • Førsteklasses certifikat med sporbarhed til internationale standarder
Tekniske data
pH 2.00
Mængde 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pH Buffer 2.00
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid