Få mere at vide
DuraCal™ 7,00 værdi pH-buffer, Hamilton™
Artikelnummer. 10081132
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10081132 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10081132 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 238218
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Økonomisk valg, da der kun bruges ca. 20 ml buffer pr. kalibrering. Hamilton™ DuraCal™ 7,00 Værdi pH-buffere har faktiske værdier bestemt af et DKD-laboratorium, akkrediteret til pH-måling.
  • 7,00 pH-værdi
  • Immun overfor mikroorganismer
  • Udløbsdato på flasken
  • Førsteklasses certifikat med sporbarhed til internationale standarder
Tekniske data
pH 7.00
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL