Få mere at vide
DuraCal™ Blandet buffer pH 4,01/7/9,21, Hamilton™
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ikke udpeget |
| pH | 4.01, 7, 9.21 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Løsningstype | Buffer |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Vandopløseligt |