Få mere at vide
DuraCal™ Buffer pH 4,01, Hamilton™
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| pH | 4.01 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Løsningstype | Buffer |
| Opløselighedsinformation | Water Soluble |