Få mere at vide
DuraCal™ 12.00 Værdi pH-buffer, Hamilton™
Artikelnummer. 10377722
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10377722 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10377722 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 238279
Økonomisk valg, da der kun bruges ca. 20 ml buffer pr. kalibrering. Hamilton™ DuraCal™ 12.00 Værdi pH Buffere har faktiske værdier bestemt af et DKD laboratorium, akkrediteret til pH-måling.
  • 12,00 pH-værdi
  • Immun overfor mikroorganismer
  • Udløbsdato på flasken
  • Førsteklasses certifikat med sporbarhed til internationale standarder
Tekniske data
pH 12.00
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Løsningstype Buffer