Få mere at vide
DuraCal™ Buffer pH 10,01, Hamilton™
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
1500ml
250ml
Beskrivelse
- 10,01 pH-værdi
- Immun overfor mikroorganismer
- Udløbsdato på flasken
- Førsteklasses certifikat med sporbarhed til internationale standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| pH | 10.01 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Løsningstype | Buffer |
| Opløselighedsinformation | Water Soluble |