Få mere at vide
DuraCal™ Buffer pH 1,68, Hamilton™
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bufferopløsninger giver pH-stabilitet i op til 5 år
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1.68 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Løsningstype | Buffer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- pH Buffer 1.68
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.