Indeholder
Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
- Individuelt testet
- Model 511 har omskiftelige tider i time:min. eller min.:sek.
Certificeringer
CE mærket, NIST sporbar, DAkkS , Opfylder RoHS specifikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stopur |
| Tidsområde | 99 timer. 59 min. 59 sek. |
| Nøjagtighed | 3 sek. |
| Vise | Digital |
| Antal kanaler | 4 |
| Batteritype | AAA |
| Bredde (engelsk) | 3,15 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 8 cm |
| Højde (engelsk) | 8 tommer |
| Højde (metrisk) | 3,14 cm |
| Vis mere |