Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Termometer-Hygrometre
Artikelnummer. 17500695
Skift visning
Inkrementer:
1°C, 2% RH
Materiale:
Rustfrit stål
Temperaturområde (metrisk):
0 °C til 120 °C
Artikelnummer. Inkrementer Materiale Temperaturområde (metrisk)
17500695 1°C, 2% RH Rustfrit stål 0 °C til 120 °C
1 options
Artikelnummer. 17500695 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B615050000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    862.00 DKK
    602.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 259.37 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Til måling af temperatur og luftfugtighed
  • Leveres med løkkehul til vægmontering (kat. nr. 235C og 235F)
  • Ideel til brug med miljøer, der kan modstå elementerne såsom inkubatorer, køleskabe og frysere (kat. nr. 3725C og 3725F)
  • Fås i to materialer rustfrit stål og plast
  • Med en nøjagtighed på °2 C; 4% RF
Tekniske data
Type Termohygrometer
Fugtighedsområde 0 til 100 %
Nøjagtighed 2°C, 4% RH
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 120 °C
Inkrementer 1°C, 2% RH
Materiale Rustfrit stål
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 248 °F
Diameter (engelsk) Ydre 5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 cm
Til brug med (applikation) Måling af temperatur og luftfugtighed, ideel til brug med miljøer, der kan modstå elementerne såsom inkubatorer, køleskabe og frysere