Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) Præcisionshydrometre; Sporbar til NIST
Artikelnummer. 17470244 Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
1.000 til 1.070
1.240 til 1.310
Artikelnummer. 17470244
Brand: H-B Instrument™ B618010700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål densitet eller relativ massefylde (g/cm³ ) af en række forskellige væsker med disse hydrometre. H-B Instrument Durac™ Specifik vægtfylde/relativ massefylde (g/cm³ ) Præcisionshydrometre er ideelle til industrier som fødevarer og drikkevarer, kemikalier, farmakologi, transport og køling.
  • 325 mm (12,8 tommer) lang
  • Blyfri ballast og glas
  • Individuelt serialiseret
  • Temperaturstandardisering på 60 &grader F (15 grader &C)
  • Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam
  • Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST
Tekniske data
Mængde Hver
Type Specifik vægtfylde/relativ massefylde præcisionshydrometer
Nøjagtighed ±0,001
Inkrementer 0.0005
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST
Længde (metrisk) 325 mm
Inkluderer Flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) Nøjagtighedserklæring, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST
Indhold og opbevaring Hydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer
Ballast type Blyfri
Til brug med (applikation) Industrier såsom mad og drikkevarer, kemikalier, farmakologi, transport og køling
Specifik gravitationsområde 1.000 til 1.070
Standardiseringstemperatur 15 °C