Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) Hydrometre i almindelig form: til væsker lettere end vand
Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
0,900 til 1,000
Nøjagtighed:
±0,001
Inkrementer:
0.001
Længde (metrisk):
300 mm
Beskrivelse
- Blyfri ballast og glas
- Individuelt serialiseret
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
Almindeligvis brugt i industrier som mad og drikkevarer, kemikalier, farmakologi, transport, køling og mere.
Opbevaring:
Hydrometre i almindelig form skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel hydrometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede hydrometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,001 |
| Inkrementer | 0.001 |
| Certificeringer/compliance | Sporbar til NIST |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Indhold og opbevaring | Hydrometre i almindelig form skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer. |
| Til brug med (applikation) | Til væsker, der er lettere end vand |
| Specifik gravitationsområde | 0,900 til 1,000 |