Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) Hydrometre i almindelig form: til væsker tungere end vand
Artikelnummer. 17430254 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Specifik gravitationsområde:
1.000 til 1.220
1.000 til 1.250
1.000 til 2.000
1.200 til 1.420
Nøjagtighed:
±0,002
±0,005
±0,01
Inkrementer:
0,002
0,005
0,01
Længde (metrisk):
165 mm
300 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Specifik gravitationsområde Nøjagtighed Inkrementer Længde (metrisk)
17430254 1.000 til 1.220 ±0,002 0,002 300 mm
17420254 1.000 til 1.250 ±0,005 0,005 165 mm
17440254 1.200 til 1.420 ±0,002 0,002 300 mm
17450254 1.000 til 2.000 ±0,01 0,01 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17430254 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B618017200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilgængelig i en række forskellige modeller, der måler vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) af væsker, der er tungere end vand i forskellige områder.
  • Blyfri ballast og glas
  • Individuelt serialiseret
  • Temperaturstandardisering: 60 °F (15 °C)
Ansøgninger:
Almindeligvis brugt i industrier som mad og drikkevarer, kemikalier, farmakologi, transport, køling og mere.
Certificeringer:
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Opbevaring:
Hydrometre i almindelig form skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,002
Inkrementer 0,002
Certificeringer/compliance Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Længde (metrisk) 300 mm
Indhold og opbevaring Hydrometre i almindelig form skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Til brug med (applikation) Til væsker, der er tungere end vand
Specifik gravitationsområde 1.000 til 1.220