Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) Hydrometre i almindelig form: til væsker tungere end vand
Artikelnummer. 17420254 Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
1.000 til 1.220
1.000 til 1.250
1.000 til 2.000
1.200 til 1.420
Nøjagtighed:
±0,002
±0,005
±0,01
Inkrementer:
0.002
0.005
0.01
Længde (metrisk):
165 mm
300 mm
Artikelnummer. 17420254
Brand: H-B Instrument™ B618014800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilgængelig i en række forskellige modeller, der måler vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) af væsker, der er tungere end vand i forskellige områder.
  • Blyfri ballast og glas
  • Individuelt serialiseret
  • Temperaturstandardisering: 60 °F (15 °C)
Ansøgninger:
Almindeligvis brugt i industrier som mad og drikkevarer, kemikalier, farmakologi, transport, køling og mere.
Certificeringer:
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Opbevaring:
Hydrometre i almindelig form skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,005
Inkrementer 0.005
Certificeringer/compliance Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Længde (metrisk) 165 mm
Indhold og opbevaring Hydrometre i almindelig form skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Til brug med (applikation) Til væsker, der er tungere end vand
Specifik gravitationsområde 1.000 til 1.250