Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) og Baume almindelig form hydrometre: til væsker lettere end vand
Beskrivelse
- Mål vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) af væsker, der er lettere end vand i forskellige intervaller fra 0,700 til 1,00, og Baume i forskellige intervaller fra 10° til 70°
- Blyfri ballast og glas
- Individuelt serialiseret
- Temperaturstandardisering: på 15 °C (60 °F)
- Universalmodel (13-202-121) fås til tunge og lette væsker i et interval fra 0,700 til 2,00
Anvendes i kemi-, farmakologi-, fødevare- og drikkevare- og stivelsesindustrien for at nævne nogle få.
Certificeringer:
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Opbevaring:
Hydrometre i almindelig form skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,01 |
| Inkrementer | 0,01 |
| Certificeringer/compliance | Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg. |
| Længde (metrisk) | 165 mm |
| Indhold og opbevaring | Hydrometre i almindelig form skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer. |
| Baume nøjagtighed | ±1° |
| Baume divisioner | 1° |
| Baume Range | 10 til 70° |
| Til brug med (applikation) | Til væsker, der er lettere end vand |
| Specifik gravitationsområde | 0,700 til 1,000 |