Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) og Baume almindelig form hydrometre: til væsker tungere end vand
Artikelnummer. 17440264 Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
1.000 til 1.225
1.000 til 2.000
Nøjagtighed:
±0,005
±0,02
Inkrementer:
0.005
0.02
Længde (metrisk):
165 mm
Artikelnummer. 17440264
Brand: H-B Instrument™ B618060800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dobbeltskala, almindelige hydrometre måler vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) af væsker, der er tungere end vand, og Baume i forskellige områder
  • Mål vægtfylde/relativ massefylde (g/cm&superscript_3; ) af væsker, der er tungere end vand i forskellige intervaller fra 1,00 til 2,00, og Baume i forskellige intervaller fra 0° til 70°
  • Blyfri ballast og glas
  • Individuelt serialiseret
  • Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
  • Universalmodel (13-202-121) fås til tunge og lette væsker i et interval fra 0,700 til 2,00
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,005
Inkrementer 0.005
Certificeringer/compliance Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg.
Længde (metrisk) 165 mm
Indhold og opbevaring Hydrometre i almindelig form skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Baume nøjagtighed ±0,5°
Baume divisioner 0,5°
Baume Range 0 til 25°
Til brug med (applikation) Til væsker, der er tungere end vand
Specifik gravitationsområde 1.000 til 1.225