Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) og Baume almindelig form hydrometre: til væsker tungere end vand
Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
1.000 til 1.225
1.000 til 2.000
Nøjagtighed:
±0,005
±0,02
Inkrementer:
0.005
0.02
Længde (metrisk):
165 mm
Beskrivelse
- Mål vægtfylde/relativ massefylde (g/cm 3 ) af væsker, der er tungere end vand i forskellige intervaller fra 1,00 til 2,00, og Baume i forskellige intervaller fra 0° til 70°
- Blyfri ballast og glas
- Individuelt serialiseret
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
- Universalmodel (13-202-121) fås til tunge og lette væsker i et interval fra 0,700 til 2,00
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,02 |
| Inkrementer | 0.02 |
| Certificeringer/compliance | Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg. |
| Længde (metrisk) | 165 mm |
| Indhold og opbevaring | Hydrometre i almindelig form skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer. |
| Baume nøjagtighed | ±0,4° |
| Baume divisioner | 0,2° |
| Baume Range | 0 til 70° |
| Til brug med (applikation) | Til væsker, der er tungere end vand |
| Specifik gravitationsområde | 1.000 til 2.000 |