Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specific Gravity Precision Hydrometre
Artikelnummer. 17480244 Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
1.060 til 1.130
1.300 til 1.370
Hydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Artikelnummer. 17480244
Brand: H-B Instrument™ B618010800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Anvendes i fødevare- og drikkevare-, kemikalie-, farmakologi-, transport-, køleindustrien
  • 325 mm (12,8 tommer) lang
  • Blyfri ballast og glas
  • Individuelt serialiseret
  • Temperaturstandardisering: 60 °F (15 °C)
  • Håndinspiceret af vores amerikanske kvalitetsteam
  • Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST
Anbefalet opbevaring
Pooja AV
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Type Specific Gravity Precision Hydrometer
Nøjagtighed ±0,001
Inkrementer 0.0005
Længde (metrisk) 325 mm
Ballast type Blyfri
Specifik gravitationsområde 1.060 til 1.130
Standardiseringstemperatur 15 °C