Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specific Gravity Precision Hydrometre
Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
1.060 til 1.130
1.300 til 1.370
Beskrivelse
- 325 mm (12,8 tommer) lang
- Blyfri ballast og glas
- Individuelt serialiseret
- Temperaturstandardisering: 60 °F (15 °C)
- Håndinspiceret af vores amerikanske kvalitetsteam
- Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST
Anbefalet opbevaring
Pooja AV
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Specific Gravity Precision Hydrometer |
| Nøjagtighed | ±0,001 |
| Inkrementer | 0.0005 |
| Længde (metrisk) | 325 mm |
| Ballast type | Blyfri |
| Specifik gravitationsområde | 1.300 til 1.370 |
| Standardiseringstemperatur | 15 °C |