Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vægtfylde ASTM Hydrometre: til tunge væsker
Artikelnummer. 17490274
Skift visning
ASTM nummer:
125 timer
Specifik gravitationsområde:
1.000 til 1.050
Nøjagtighed:
±0,001
Inkrementer:
0,001
Artikelnummer. ASTM nummer Specifik gravitationsområde Nøjagtighed Inkrementer
17490274 125 timer 1.000 til 1.050 ±0,001 0,001
1 options
Artikelnummer. 17490274 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B618913400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    545.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.17 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Fås i en række forskellige modeller, der måler vægtfylde af tunge og lette væsker i forskellige intervaller fra 0,650 til 2,000
  • Overhold nøjagtighedskravene for ASTM hydrometre
  • Blyfri ballast og glas
  • Individuelt serialiseret
  • Temperaturstandardisering: 60 °F/60 °F
Ansøgninger:
Almindeligvis brugt i industrier som mad og drikkevarer, kemikalier, farmakologi, transport, køling og mere.
Certificeringer:
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg. Er i overensstemmelse med American Society of Testing Materials (ASTM ) E100 standarder.
Opbevaring:
ASTM hydrometre skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Tekniske data
ASTM nummer 125 timer
Nøjagtighed ±0,001
Inkrementer 0,001
Certificeringer/compliance Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam i eksklusivt tredobbelt akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005 og A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationalt anerkendt og accepteret af de underskrivende økonomier i ILAC/MRA og placeret i ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem registreret anlæg. Er i overensstemmelse med American Society of Testing Materials (ASTM ) E100 standarder.
Længde (metrisk) 260 mm
Indhold og opbevaring ASTM hydrometre skal opbevares på et rent, tørt og sikkert sted. De bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Til brug med (applikation) Til tunge væsker
Specifik gravitationsområde 1.000 til 1.050