Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Isopropylalkoholhydrometre
Artikelnummer. p-4604560 Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
50 til 100 %
Længde (metrisk):
285 mm
Artikelnummer. 17480274
Brand: H-B Instrument™ B618094100
Måler volumenprocenten af isopropylalkohol
  • Blyfri ballast og glas
  • Individuelt serialiseret
  • Temperaturstandardisering: 20 °C
  • Tilbydes i to intervaller, 0 til 50 % eller 50 til 100 %
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel hydrometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede hydrometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Pakket med en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST . Håndinspiceret af amerikansk kvalitetsteam.
Tekniske data
Nøjagtighed ±1% af vol
Inkrementer 1%
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST
Længde (metrisk) 285 mm
Indhold og opbevaring Isopropylalkoholhydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
Til brug med (applikation) Til måling af volumenprocenten af isopropylalkohol
Specifik gravitationsområde 50 til 100 %