Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Galileo termometre
Beskrivelse
Galileo Galilei opdagede, at når 'en væskes temperatur stiger, falder 'dens tæthed. Hans resultater inspirerede disse usædvanlige og interessante termometre.
- Dekorativt funktionelt termometer er et fantastisk samtalestykke perfekt til hjemmet eller kontoret
- Forseglet glascylinder indeholder en klar væske og flere glaskugler med varierende tæthed, der individuelt stiger eller falder for at angive temperatur
- Etiket på den nederste kugle i den øverste gruppe angiver den aktuelle temperatur
- Den aktuelle temperatur er angivet med den laveste kugle i den øverste gruppe
- Individuelt kalibreret
- Nøjagtighed:± 2 °C eller± 4 °F
- Lavet af glas
- Individuelt pakket
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Farverige kugler |
| Længde (engelsk) Samlet | 24 tommer |
| Længde (metrisk) samlet | 610 mm |
| Materiale | Glas |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 100 °F |
| Min. Temperatur (engelsk) | 60 °F |
| Temperaturområde (engelsk) | 60 °F til 100 °F |
| Nøjagtighed | ±4 °F |
| Underafdeling | 4° |
| Skala | Fahrenheit |