Få mere at vide
H-B Instrument™ DURAC™ Digitale stopure
Artikelnummer. p-9681001 Shop alle SP Scienceware produkter
Oversigt:
Med Ur, Alarm og Kalender
Med ur og kalender
Tidsområde:
10 timer
Kronograf: 1/100 sek
Artikelnummer. 17663175
Brand: H-B Instrument™ B617005200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse elektroniske stopure leveres med instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk), og inkluderer en kalender og et ur.
  • Indeholder kalibreringscertifikat og individuelt serienummer
  • Testet og kalibreret i HB’ s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2017, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert #2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
  • B61700-5200 gemmer 30 omgangstider og beregner omgangstidsgennemsnittet, giver mulighed for 99 opdelte omgangstider og har en 10/320SEC pacer
  • B61700-5300 gemmer 1 omgangstid og inkluderer en alarm
  • Kræver et CR2032 batteri (medfølger)
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
RoHS
Tekniske data
Produkttype Digitalt stopur
Tidsområde 10 timer
Nøjagtighed 0,01 sek.
Opløsning 0.001
Vise Digital
Oversigt Med ur og kalender
Materiale Plast
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 63 mm
Højde (engelsk) 3,3 tommer.
Højde (engelsk) Display 0,94 tommer.
Højde (metrisk) 83 mm
Højde (metrisk) skærm 2.4 cm
Inkluderer Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) og kalibreringscertifikat
Certificeringer/compliance CE, ROHS