Få mere at vide
H-B Instrument™ DURAC™ Digitale stopure
Artikelnummer. 17673175
Skift visning
Oversigt:
Med Ur, Alarm og Kalender
Med ur og kalender
Tidsområde:
10 timer
Kronograf: 1/100 sek
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Tidsområde
17673175 Med Ur, Alarm og Kalender Kronograf: 1/100 sek
17663175 Med ur og kalender 10 timer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17673175 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B617005300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00 DKK
    168.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 222.03 DKK
    56% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Disse elektroniske stopure leveres med instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk), og inkluderer en kalender og et ur.
  • Indeholder kalibreringscertifikat og individuelt serienummer
  • Testet og kalibreret i HB’ s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2017, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert #2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
  • B61700-5200 gemmer 30 omgangstider og beregner omgangstidsgennemsnittet, giver mulighed for 99 opdelte omgangstider og har en 10/320SEC pacer
  • B61700-5300 gemmer 1 omgangstid og inkluderer en alarm
  • Kræver et CR2032 batteri (medfølger)
Tekniske data
Produkttype Stopur
Tidsområde Kronograf: 1/100 sek
Nøjagtighed 0,01 sek
Opløsning 0.001
Oversigt Med Ur, Alarm og Kalender
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 63 mm
Højde (engelsk) 3,1 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm