Få mere at vide
H-B Instrument™ DURAC™ Digitale stopure
Artikelnummer. 17663175
Skift visning
Oversigt:
Med Ur, Alarm og Kalender
Med ur og kalender
Tidsområde:
10 timer
Kronograf: 1/100 sek
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Tidsområde
17663175 Med ur og kalender 10 timer
17673175 Med Ur, Alarm og Kalender Kronograf: 1/100 sek
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17663175 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B617005200
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse elektroniske stopure leveres med instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk), og inkluderer en kalender og et ur.
  • Indeholder kalibreringscertifikat og individuelt serienummer
  • Testet og kalibreret i HB’ s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2017, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert #2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
  • B61700-5200 gemmer 30 omgangstider og beregner omgangstidsgennemsnittet, giver mulighed for 99 opdelte omgangstider og har en 10/320SEC pacer
  • B61700-5300 gemmer 1 omgangstid og inkluderer en alarm
  • Kræver et CR2032 batteri (medfølger)
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
RoHS
Tekniske data
Produkttype Digitalt stopur
Tidsområde 10 timer
Nøjagtighed 0,01 sek.
Opløsning 0.001
Vise Digital
Oversigt Med ur og kalender
Materiale Plast
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 63 mm
Højde (engelsk) 3,3 tommer.
Højde (engelsk) Display 0,94 tommer.
Højde (metrisk) 83 mm
Højde (metrisk) skærm 2.4 cm
Inkluderer Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) og kalibreringscertifikat
Certificeringer/compliance CE, ROHS