Få mere at vide
SP Bel-Art™ Durac™ Kalibreret elektronisk termometer i rustfrit stål
Artikelnummer. p-7221299 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk) sonde:
76 mm
122 mm
IP-vurdering:
IP66
IP67
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17294883
Brand: SP Bel-Art™ B609003600
Velegnet til feltstudier, våde laboratorieapplikationer, nedvaskningsområder, fødevaretest og tanke
  • Aflæser temperaturer i væsker, halvfaste stoffer og gasser
  • Rustfri stålsonde når let ind i kuvetter, reagensglas, kolber, bægerglas osv.
  • Indeholder akkrediteret kalibreringsdokumentation, der opfylder kravene i ISO 17025
  • Individuelt serialiseret
  • CE-mærke
Certificeringer
Testet og kalibreret i H-B's eksklusive triple akkrediterede/registrerede ISO/IEC 17025:2017, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert #2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0, 100° C
Certificeringer/compliance CE-mærke
Til brug med (applikation) Aflæsning af temperaturer i væsker, halvfaste stoffer og gasser
Inkluderer Akkrediteret kalibreringsdokumentation, flersprogede instruktioner
Længde (engelsk) sonde 3 tommer
Længde (metrisk) 180 mm
Længde (metrisk) sonde 76 mm
Materiale Rustfrit stål
Opløsning 0,1° C/F
Bredde (engelsk) 1,2 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 7,1''
Oversigt Waterproof
Temperaturområde (engelsk) -58 til 392° F
Temperaturområde (metrisk) -50 til 200° C
Batteritype CR2032
Nøjagtighed ±0.5°C from 10/100°C, ±1.5°C
Bredde (metrisk) 30 mm
IP-vurdering IP67
Vis mere Vis mindre
Elektroniske stilktermometre er ikke egnede til faste stoffer såsom frosne varer