Få mere at vide
SP Bel-Art™ Durac™ Kalibreret elektronisk termometer i rustfrit stål
Artikelnummer. 17204893 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk) sonde:
76 mm
122 mm
IP-vurdering:
IP66
IP67
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17204893
Brand: SP Bel-Art™ B609003700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til feltstudier, våde laboratorieapplikationer, nedvaskningsområder, fødevaretest og tanke
  • Aflæser temperaturer i væsker, halvfaste stoffer og gasser
  • Rustfri stålsonde når let ind i kuvetter, reagensglas, kolber, bægerglas osv.
  • Indeholder akkrediteret kalibreringsdokumentation, der opfylder kravene i ISO 17025
  • Individuelt serialiseret
  • CE-mærke
Certificeringer
Testet og kalibreret i H-B's eksklusive triple akkrediterede/registrerede ISO/IEC 17025:2017, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert #2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0, 100° C
Certificeringer/compliance CE-mærke
Til brug med (applikation) Aflæsning af temperaturer i væsker, halvfaste stoffer og gasser
Inkluderer Akkrediteret kalibreringsdokumentation, flersprogede instruktioner
Længde (engelsk) sonde 4,8 tommer
Længde (metrisk) 205 mm
Længde (metrisk) sonde 122 mm
Materiale Rustfrit stål
Opløsning 0,1° C/F
Bredde (engelsk) 0,89 tommer.
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 8 tommer
Oversigt Vandafvisende
Temperaturområde (engelsk) -58 til 392° F
Temperaturområde (metrisk) -50 til 200° C
Batteritype CR1632
Nøjagtighed ±0,5 °C fra -10/100 °C,± 1,5 °C
Bredde (metrisk) 22.5 mm
IP-vurdering IP66
Vis mere Vis mindre
Elektroniske stilktermometre er ikke egnede til faste stoffer såsom frosne varer